missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Formylcyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30366058
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366058 10 mg
30359357 100 mg
30356917 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366058 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC99893010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 84393-05-5
Molekylær formel C9H14O3
Molekylvægt (g/mol) 170.21
Synonym Methyl 1-formylcyclohexane-1-carboxylate
IUPAC navn methyl 1-formylcyclohexane-1-carboxylate
SMIL COC(=O)C1(CCCCC1)C=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Formylcyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H14O3/c1-12-8(11)9(7-10)5-3-2-4-6-9/h7H,2-6H2,1H3
Formel vægt 170.0943
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.