CAS RN 84393-05-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
1-Formylcyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
CAS: 84393-05-5 Molekylær formel: C9H14O3 Molekylvægt (g/mol): 170.21 Synonym: Methyl 1-formylcyclohexane-1-carboxylate IUPAC navn: methyl 1-formylcyclohexane-1-carboxylate SMIL: COC(=O)C1(CCCCC1)C=O