1-Fluoro-4-nitrobenzen anvendes som en komponent i hårfarver, som farmaceutiske mellemprodukter. Det bruges også til fremstilling af nye opløselige aromatiske polyimider
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Fluoro-4-nitrobenzen anvendes som en komponent i hårfarver, som farmaceutiske mellemprodukter. Det bruges også til fremstilling af nye opløselige aromatiske polyimider
. Opløselighed
Noter Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares adskilt fra oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.