Få mere at vide
1-Fluor-4-nitrobenzen, 99%
Beskrivelse
1-Fluoro-4-nitrobenzen anvendes som en komponent i hårfarver, som farmaceutiske mellemprodukter. Det bruges også til fremstilling af nye opløselige aromatiske polyimider
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Fluoro-4-nitrobenzen anvendes som en komponent i hårfarver, som farmaceutiske mellemprodukter. Det bruges også til fremstilling af nye opløselige aromatiske polyimider
. Opløselighed
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares adskilt fra oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Fluoro-4-nitrobenzene |
| Smeltepunkt | 22 °C til 24 °C |
| Tæthed | 1.33 |
| Kogepunkt | 204 °C til 206 °C |
| Flammepunkt | 83 °C (181 °F) |
| Brydningsindeks | 1.5315 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 606923 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Fluoro-4-nitrobenzene
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Fluoro-4-nitrobenzene