Få mere at vide
1-Fluoro-4-iodobenzene, 99%
Artikelnummer. p-3757980 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 mL
5 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1ml
50ml
5ml
Artikelnummer. 10012650
Brand: Thermo Scientific Acros 204500010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 352-34-1 | C6H4FI | 222.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 352-34-1
Molekylær formel C6H4FI
Molekylvægt (g/mol) 222.00
MDL nummer MFCD00001052
InChI nøgle KGNQDBQYEBMPFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoroiodobenzene, p-fluoroiodobenzene, benzene, 1-fluoro-4-iodo, 4-iodofluorobenzene, p-iodofluorobenzene, 4-fluoro-1-iodobenzene, 4-fluoro-iodobenzene, 1-fluoro-4-iodo-benzene, 1-iodo-4-fluorobenzene, 4-fluroiodobenzene
PubChem CID 9605
IUPAC navn 1-fluor-4-iodbenzen
SMIL FC1=CC=C(I)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Fluoro-4-iodobenzene
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -20°C
Farve Gul
Tæthed 1.9250g/mL
Kogepunkt 182°C to 184°C
Flammepunkt 68°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4I
Brydningsindeks 1.5820 to 1.584
Mængde 1 mL
Beilstein 05, 220
Specifik vægtfylde 1.925
Formel vægt 222
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Fluoro-4-iodobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.