Få mere at vide
1-Fluor-4-iodobenzen, 99%
Beskrivelse
4-fluoriodbenzen blev anvendt til fremstilling af fluortriphenylenderivater. 4-[F] Fluoroiodbenzen er en alsidig byggesten i 18F-radiokemi og bruges i forskellige overgangsmetal-medierede CC- og CN-krydskoblingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-fluoriodbenzen blev anvendt til fremstilling af fluortriphenylenderivater. 4-[F] Fluoroiodbenzen er en alsidig byggesten i 18F-radiokemi og bruges i forskellige overgangsmetal-medierede CC- og CN-krydskoblingsreaktioner.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt tørt sted. Hold beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Fluoro-4-iodobenzene |
| Smeltepunkt | -20 °C |
| Tæthed | 1.925 |
| Kogepunkt | 182 °C til 184 °C |
| Flammepunkt | 68 °C (154 °F) |
| Brydningsindeks | 1.583 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1853970 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Vis mere |