Få mere at vide
1-Fluoro-3-nitrobenzen, 98+%
Artikelnummer. 11447236
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11447236 25 g 25g
11457236 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11447236 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25553.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 402-67-5 | C6H4FNO2 | 141,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 402-67-5
Molekylær formel C6H4FNO2
Molekylvægt (g/mol) 141.10
MDL nummer MFCD00007196
InChI nøgle WMASLRCNNKMRFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoronitrobenzene, m-fluoronitrobenzene, m-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3-nitro, 3-fluoro-1-nitrobenzene, 1-fluoro-3-nitro-benzene, 3-fluoro-nitrobenzene, 3-nitro-fluorobenzene, pubchem2286, 3-fluoro nitro benzene
PubChem CID 9823
IUPAC navn 1-fluor-3-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Fluoro-3-nitrobenzene
Smeltepunkt 2 °C
Tæthed 1.325
Kogepunkt 204 °C til 206 °C
Flammepunkt 76 °C (168 °F)
Brydningsindeks 1.525
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1862210
Formel vægt 141.1
Procent renhed ≥98%