Få mere at vide
1-Fluor-3-iodobenzen, 99%
Artikelnummer. 11478970
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478970 25 g 25g
11488970 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478970 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11706.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1121-86-4 | C6H4FI | 222,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1121-86-4
Molekylær formel C6H4FI
Molekylvægt (g/mol) 222.00
MDL nummer MFCD00001044
InChI nøgle VSKSBSORLCDRHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoroiodobenzene, m-fluoroiodobenzene, 3-iodofluorobenzene, m-iodofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3-iodo, m-fluorobenzene, 1-fluoro-3-iodo-benzene, 1-iodo-3-fluorobenzene, 3-fluoro-1-iodobenzene, m-fluorjodbenzol
PubChem CID 70725
IUPAC navn 1-fluor-3-iodbenzen
SMIL FC1=CC=CC(I)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Fluoro-3-iodobenzene
Smeltepunkt -42°C
Tæthed 1.898
Kogepunkt 77°C to 78°C (19 mmHg)
Flammepunkt 67°C (152°F)
Brydningsindeks 1.584
Mængde 25 g
Beilstein 2039305
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 222
Procent renhed 99%