Få mere at vide
1-fluor-3-iod-5-nitrobenzen, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10621115 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10621115 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10621115 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 378500010
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
CAS 3819-88-3
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 77°C to 79°C
Farve Brun eller Khaki til Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H3FINO2
Lineær formel NO2C6H3I(F)
MDL nummer MFCD00007219
Mængde 1 g
Synonym 3-fluoro-5-iodonitrobenzene, benzene, 1-fluoro-3-iodo-5-nitro, acmc-1cr1w, 5-fluoro-3-nitroiodobenzene, ksc495i2h, 1-iodo-3-fluoro-5-nitrobenzene, 1-fluoro-3-iodo-5-nitro-benzene, 1-fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
InChI nøgle MXPYCSFCKXSPAB-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C=C(C=C1F)I)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-fluor-3-iod-5-nitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 266.99
PubChem CID 259086
Formel vægt 266.99
Procent renhed 98%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.