Få mere at vide
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene , 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15464207
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15464207 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15464207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31612.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
CAS 3819-88-3
Smeltepunkt 77°C to 78.5°C
Molekylær formel C6H3FINO2
MDL nummer MFCD00007219
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Synonym 3-fluoro-5-iodonitrobenzene, benzene, 1-fluoro-3-iodo-5-nitro, acmc-1cr1w, 5-fluoro-3-nitroiodobenzene, ksc495i2h, 1-iodo-3-fluoro-5-nitrobenzene, 1-fluoro-3-iodo-5-nitro-benzene, 1-fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
InChI nøgle MXPYCSFCKXSPAB-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C=C(C=C1F)I)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-fluor-3-iod-5-nitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 266.998
PubChem CID 259086
Formel vægt 267
Procent renhed 97%