Få mere at vide
1-Fluoro-3,5-dimethoxybenzene, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10756265 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10756265 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10756265 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399410050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Fluoro-3, 5-dimethoxybenzene
CAS 52189-63-6
Tæthed 1.1710g/mL
Kogepunkt 86°C to 88°C (7.0 mmHg)
Flammepunkt 91°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C8H9FO2
Lineær formel FC6H3(OCH3)2
MDL nummer MFCD00012445
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.171
Synonym 1,3-dimethoxy-5-fluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxyfluorobenzene, pubchem3049, acmc-209wz0, 3,5-dimethoxy fluorobenzene, ksc595k6b, 3,5-dimethoxy-1-fluorobenzene, 1-fluoro-3,5-dimethoxy benzene, benzene,1-fluoro-3,5-dimethoxy
InChI nøgle IWFKMNAEFPEIOY-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC(OC)=CC(F)=C1
IUPAC navn 1-fluoro-3,5-dimethoxybenzene
Molekylvægt (g/mol) 156.16
PubChem CID 2774257
Formel vægt 156.16
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Fluoro-3,5-dimethoxybenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.