Få mere at vide
1-Fluoro-3,5-dimethoxybenzene, 98%
Artikelnummer. 11456566
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456566 100 g 100g
11436566 5 g 5g
11446566 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456566 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24810.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52189-63-6 | C8H9FO2 | 156.16 g/mol
1-Fluoro-3,5-dimethoxybenzen anvendes til fremstilling af 5-fluor-benzen-1,3-diol under anvendelse af reagenser som tetrabutylammnoiumiodid og bortrichloirde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Fluoro-3,5-dimethoxybenzen anvendes til fremstilling af 5-fluor-benzen-1,3-diol ved anvendelse af reagenser som tetrabutylammnoiumiodid og bortrichloirde.
Opløselighed Lidt blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52189-63-6
Molekylær formel C8H9FO2
Molekylvægt (g/mol) 156.16
MDL nummer MFCD00012445
InChI nøgle IWFKMNAEFPEIOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethoxy-5-fluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxyfluorobenzene, pubchem3049, acmc-209wz0, 3,5-dimethoxy fluorobenzene, ksc595k6b, 3,5-dimethoxy-1-fluorobenzene, 1-fluoro-3,5-dimethoxy benzene, benzene,1-fluoro-3,5-dimethoxy
PubChem CID 2774257
IUPAC navn 1-fluor-3,5-dimethoxybenzen
SMIL COC1=CC(OC)=CC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Fluoro-3,5-dimethoxybenzene
Tæthed 1.17
Kogepunkt 86°C to 88°C (7 mmHg)
Flammepunkt 91°C (196°F)
Brydningsindeks 1.5025
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
Formel vægt 156.16
Procent renhed 98%