Få mere at vide
1-Fluor-2-nitrobenzen, 99%
Artikelnummer. 10112820 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10112820 10 mL Glasflaske 10ml
10031040 50 mL Glasflaske 50ml
10433775 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10112820 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119480100
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1493-27-2 | C6H4FNO2 | 141,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1493-27-2
Molekylær formel C6H4FNO2
Molekylvægt (g/mol) 141.1
MDL nummer MFCD00007048
InChI nøgle PWKNBLFSJAVFAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoronitrobenzene, o-fluoronitrobenzene, o-nitrofluorobenzene, 2-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-2-nitro, benzene, o-nitrofluoro, 2-fluoro-1-nitrobenzene, fluoronitrobenzene, 1-fluoro-2-nitro-benzene, benzene, fluoronitro
PubChem CID 73895
IUPAC navn 1-fluor-2-nitrobenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Fluoro-2-nitrobenzene
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -9°C to 6°C
Farve Brun til gul
Tæthed 1.3350g/mL
Kogepunkt 215°C
Flammepunkt 94°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4NO2
Brydningsindeks 1.5307 to 1.5327
Mængde 10 mL
Beilstein 05, 241
Specifik vægtfylde 1.335
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vægt 141.1
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske