Få mere at vide
1-Fluor-2-nitrobenzen, 99%
Artikelnummer. 11401518
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11401518 50 g 50g
11411518 250 g 250g
11491508 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11401518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13852.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1493-27-2 | C6H4FNO2 | 141,101 g/mol
1-Fluoro-2-nitrobenzen er et mellemprodukt i de syntetiske præparater af forskellige farmaceutiske varer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Fluoro-2-nitrobenzen er et mellemprodukt i de syntetiske præparater af
forskellige farmaceutiske varer.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Undgå overdreven varme og lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1493-27-2
Molekylær formel C6H4FNO2
Molekylvægt (g/mol) 141.101
MDL nummer MFCD00007048
InChI nøgle PWKNBLFSJAVFAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoronitrobenzene, o-fluoronitrobenzene, o-nitrofluorobenzene, 2-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-2-nitro, benzene, o-nitrofluoro, 2-fluoro-1-nitrobenzene, fluoronitrobenzene, 1-fluoro-2-nitro-benzene, benzene, fluoronitro
PubChem CID 73895
IUPAC navn 1-fluor-2-nitrobenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Fluoro-2-nitrobenzene
Smeltepunkt °C to 8°C
Tæthed 1.340
Kogepunkt 215°C
Flammepunkt 94°C (201°F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.5317
Mængde 50 g
FN nummer UN2810
Beilstein 607262
Opløselighedsinformation Immiscible in water.
Formel vægt 141.1
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoronitrobenzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Fluoronitrobenzene