Få mere at vide
1-Fluoro-2-iodobenzene, 99%, stab. with copper
Artikelnummer. 11419593
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419593 25 g 25g
11429593 100 g 100g
11439593 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419593 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12411.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 348-52-7 | C6H4FI | 222.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 348-52-7
Molekylær formel C6H4FI
Molekylvægt (g/mol) 222.00
MDL nummer MFCD00001031
InChI nøgle TYHUGKGZNOULKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoroiodobenzene, o-fluoroiodobenzene, o-iodofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-2-iodo, 2-iodofluorobenzene, 3-fluoro-2-iodobenzene, 1-fluoro-2-iodo-benzene, 2-fluoro-iodobenzene, 2-fluoro-1-iodobenzene
PubChem CID 67673
IUPAC navn 1-fluor-2-iodbenzen
SMIL FC1=CC=CC=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Fluoro-2-iodobenzene
Navn note Stabilized with copper
Smeltepunkt -43°C to -40°C
Tæthed 1.903
Kogepunkt 188°C to 189°C
Flammepunkt 71°C (159°F)
Brydningsindeks 1.59
Mængde 25 g
Beilstein 2039770
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 222
Procent renhed 99%