Få mere at vide
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzen, 99%
Beskrivelse
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzen bruges til at identificere aminosyresekvensen. Det reagerer med aminogruppen af aminosyrer for at give dinitrophenyl-aminosyrer. Det bruges også i kromatografiske metoder. Yderligere fungerer det som et alkyleringsmiddel, der bruges til at belyse aminosyresekvensen i proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzen bruges til at identificere aminosyresekvensen. Det reagerer med aminogruppen af aminosyrer for at give dinitrophenyl-aminosyrer. Det bruges også i kromatografiske metoder. Yderligere fungerer det som et alkyleringsmiddel, der bruges til at belyse aminosyresekvensen i proteiner.
Opløselighed Opløselig i
chloroform, benzen, ether og propylenglycol.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene |
| Smeltepunkt | 24°C to 30°C |
| Tæthed | 1.482 |
| Kogepunkt | 296°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.569 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 398632 |
| Merck Index | 14,4172 |
| Vis mere |