Få mere at vide
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzen, 99%
Artikelnummer. 11404180
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11404180 5 g 5g
11403844 25 g 25g
11413844 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11404180 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11871.06
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 70-34-8 | C6H3FN2O4 | 186,098 g/mol
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzen bruges til at identificere aminosyresekvensen. Det reagerer med aminogruppen af aminosyrer for at give dinitrophenyl-aminosyrer. Det bruges også i kromatografiske metoder. Yderligere fungerer det som et alkyleringsmiddel, der bruges til at belyse aminosyresekvensen i proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzen bruges til at identificere aminosyresekvensen. Det reagerer med aminogruppen af aminosyrer for at give dinitrophenyl-aminosyrer. Det bruges også i kromatografiske metoder. Yderligere fungerer det som et alkyleringsmiddel, der bruges til at belyse aminosyresekvensen i proteiner.
Opløselighed Opløselig i
chloroform, benzen, ether og propylenglycol.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70-34-8
Molekylær formel C6H3FN2O4
Molekylvægt (g/mol) 186.098
MDL nummer MFCD00007056
InChI nøgle LOTKRQAVGJMPNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dinitrofluorobenzene, dinitrofluorobenzene, fdnb, dnfb, 2,4-dinitro-1-fluorobenzene, sanger's reagent, fluoro-2,4-dinitrobenzene, 2,4-dinitrobenzenefluoride, 2,4-dinitrophenyl fluoride, fluorodinitrobenzene
PubChem CID 6264
ChEBI CHEBI:53049
IUPAC navn 1-fluor-2,4-dinitrobenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
Smeltepunkt 24 °C til 30 °C
Tæthed 1.482
Kogepunkt 296 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.569
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 398632
Merck Index 14,4172
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, benzen, ether og propylenglykol.
Formel vægt 186.1
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene