Få mere at vide
1-fluor-2,4-dimethoxybenzen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420269
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420269 5 g 5g
15430269 250 mg 250mg
15410269 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420269 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63528.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17715-70-7 | C8H9FO2 | 156.156 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17715-70-7
Molekylær formel C8H9FO2
Molekylvægt (g/mol) 156.156
MDL nummer MFCD00042265
InChI nøgle QLJNEPOEZGFNEA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2758413
IUPAC navn 1-fluor-2,4-dimethoxybenzen
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)F)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Fluoro-2,4-dimethoxybenzene
Farve Gul
Tæthed 1.188 g/mL
Flammepunkt 105°C (221°F)
Mængde 5 g
Synonym 2,4-dimethoxy-1-fluorobenzene, 2,4-dimethoxyfluorobenzene, 1,3-dimethoxy-4-fluorobenzene, 4-fluoro-3-methoxyanisole, benzene, 1-fluoro-2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxy-1-fluoro-benzene, acmc-1c4p9, 1-fluoro-2,4-dimethoxy-benzene, qljnepoezgfnea-uhfffaoysa, benzene,1-fluoro-2,4-dimethoxy
Formel vægt 156.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske