Få mere at vide
1-Ethynylcyclopentanol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486316
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11486316
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23109.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17356-19-3 | C7H10O | 110.156 g/mol
1-Ethynylcyclopentanol bruges i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Ethynylcyclopentanol anvendes i organisk syntese.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17356-19-3
Molekylær formel C7H10O
Molekylvægt (g/mol) 110.156
MDL nummer MFCD00001365
InChI nøgle LQMDOONLLAJAPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethynylcyclopentanol, cyclopentanol, 1-ethynyl, 1-ethynyl-1-cyclopentanol, cyclopentyl ethynyl carbinol, 1-ethynyl-cyclopentan-1-ol, acmc-20abvz, 1-ethinylcyclopentanol, 1-ethynyl-cyclopentanol, cyclopentanol, ethynyl, 1-ethynylcyclopentanol ?
PubChem CID 87074
IUPAC navn 1-ethynylcyclopentan-1-ol
SMIL C#CC1(CCCC1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethynylcyclopentanol
Smeltepunkt 23°C to 27°C
Tæthed 0.962
Kogepunkt 156°C to 159°C
Flammepunkt 48°C (118°F)
Lugt Irritating
Brydningsindeks 1.474
Mængde 25 g
FN nummer UN1325
Beilstein 1924167
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 110.16
Procent renhed ≥98%