Få mere at vide
1-Ethynylcyclopentanol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1-Ethynylcyclopentanol bruges i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Ethynylcyclopentanol anvendes i organisk syntese.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethynylcyclopentanol |
| Smeltepunkt | 23°C to 27°C |
| Tæthed | 0.962 |
| Kogepunkt | 156°C to 159°C |
| Flammepunkt | 48°C (118°F) |
| Lugt | Irritating |
| Brydningsindeks | 1.474 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1325 |
| Beilstein | 1924167 |
| Vis mere |