Få mere at vide
1-Ethynylcyclohexanol, 99%
Artikelnummer. 11333256
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333256 500 g 500g
11323256 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11333256 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12591.36
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 78-27-3 | C8H12O | 124.183 g/mol
1-Ethynylcyclohexanol bruges i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Ethynylcyclohexanol anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Opløselighed Opløseligt i vand
(10 g/L ved 20 °C), diethylether, alkoholer, estere og keton.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-27-3
Molekylær formel C8H12O
Molekylvægt (g/mol) 124.183
MDL nummer MFCD00003858
InChI nøgle QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethynyl-1-cyclohexanol, 1-ethynylcyclohexanol, ethynylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethynyl, 1-hydroxycyclohexyl ethyne, 1-ethynyl-1-hydroxycyclohexane, 1-ethynyl cyclohexanol, 1-ethynyl-cyclohexanol, unii-6rv04025eh, 1-ethynyl-cyclohexan-1-ol
PubChem CID 6525
IUPAC navn 1-ethynylcyclohexan-1-ol
SMIL C#CC1(CCCCC1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethynylcyclohexanol
Smeltepunkt 30°C to 33°C
Tæthed 0.973
Kogepunkt 180°C
Flammepunkt 73°C (163°F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.483
Mængde 500 g
FN nummer UN2811
Beilstein 471404
Opløselighedsinformation Soluble in water (10g/L at 20°C),diethyl ether,alcohols,esters,and ketone.
Formel vægt 124.18
Procent renhed 99%