Få mere at vide
1-Ethynyl-4-fluorbenzen, 98%
Artikelnummer. 11934531 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11934531 5 g Glasflaske 5g
10364742 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11934531 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 371370050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 766-98-3 | C8H5F | 120,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 766-98-3
Molekylær formel C8H5F
Molekylvægt (g/mol) 120.13
MDL nummer MFCD00168823
InChI nøgle QXSWHQGIEKUBAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylacetylene, benzene, 1-ethynyl-4-fluoro, 1-ethynyl-4-fluoro-benzene, 4'-fluorophenyl acetylene, p-fluorophenyl acetylene, 4'-fluorophenylacetylene, pubchem16719, 4-fluorophenyl acetylene, 4-fluoro phenylacetylene
PubChem CID 522627
IUPAC navn 1-ethynyl-4-fluorbenzen
SMIL C#CC1=CC=C(C=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethynyl-4-fluorobenzene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 27.0°C to 28.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0480g/mL
Kogepunkt 55.0°C to 56.0°C (40.0 mmHg)
Flammepunkt 29°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4C≡CH
Brydningsindeks 1.5150 to 1.5170
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.048
Formel vægt 120.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske efter smeltning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Ethynyl-4-fluorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.