Få mere at vide
1-Ethynyl-2-fluorobenzene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10609224 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10609224 250 mg Glasflaske 250mg
10576363 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10609224 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380992500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 766-49-4
Molekylær formel C8H5F
Molekylvægt (g/mol) 120.13
MDL nummer MFCD00799540
InChI nøgle YFPQIXUNBPQKQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenylacetylene, 2'-fluorophenyl acetylene, 1-ethynyl-2-fluoro-benzene, 2'-fluorophenylacetylene, 2-fluorophenylethyne, o-fluorophenylacetylene, benzene, ethynylfluoro, 2-fluoro-phenylacetylene, 2-fluorophenyl-ethyne, 2-fluorophenyl acetylene
PubChem CID 643358
IUPAC navn 1-ethynyl-2-fluorbenzen
SMIL FC1=CC=CC=C1C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethynyl-2-fluorobenzene
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun til gul
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 150°C
Flammepunkt 37°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4C∽CH
Brydningsindeks 1.5240 to 1.527
Mængde 250 mg
Specifik vægtfylde 1.06
Formel vægt 120.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Ethynyl-2-fluorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.