Få mere at vide
1-ethylcyclohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4812609 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
Artikelnummer. 15279856
Brand: Thermo Scientific Acros 453350050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1940-18-7 | C8H16O | 128.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1940-18-7
Molekylær formel C8H16O
Molekylvægt (g/mol) 128.22
MDL nummer MFCD00021402
InChI nøgle BUCJHJXFXUZJHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethyl, unii-1ves5dbc5c, 1-aethyl-cyclohexanol-1, 1-ethyl-1-cyclohexanol, 1ves5dbc5c, 1-aethyl-cyclohexanol-1 german, ethylcyclohexanol, cyclohexanol, ethyl, 1-ethyl-cyclohexan-1-ol
PubChem CID 16021
IUPAC navn 1-ethylcyclohexan-1-ol
SMIL CCC1(O)CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethylcyclohexanol
Tæthed 0.9190g/mL
Kogepunkt 166.0°C
Flammepunkt 68°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 0.919
Formel vægt 128.22
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Ethylcyclohexanol, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.