Få mere at vide
1-Ethylcyclohexanol, 97%
Artikelnummer. 15289856 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15289856 25 mL 25ml
15279856 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15289856 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453350250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 1940-18-7 | C8H16O | 128,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1940-18-7
Molekylær formel C8H16O
Molekylvægt (g/mol) 128.22
MDL nummer MFCD00021402
InChI nøgle BUCJHJXFXUZJHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethyl, unii-1ves5dbc5c, 1-aethyl-cyclohexanol-1, 1-ethyl-1-cyclohexanol, 1ves5dbc5c, 1-aethyl-cyclohexanol-1 german, ethylcyclohexanol, cyclohexanol, ethyl, 1-ethyl-cyclohexan-1-ol
PubChem CID 16021
IUPAC navn 1-ethylcyclohexan-1-ol
SMIL CCC1(O)CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethylcyclohexanol
Tæthed 0.9190g/mL
Kogepunkt 166,0 °C
Flammepunkt 68 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 0.919
Formel vægt 128.22
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Ethylcyclohexanol, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.