Få mere at vide
1-Ethyl-4-vinylbenzene (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethyl-4-vinylbenzene |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h3,5-8H,1,4H2,2H3 |
| Formel vægt | 132.0939 |