Få mere at vide
1-Ethyl-4-iodobenzen, 98%
Artikelnummer. 11448106
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448106 10 g 10g
11458106 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448106 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14138.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 25309-64-2 | C8H9I | 232,064 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25309-64-2
Molekylær formel C8H9I
Molekylvægt (g/mol) 232.064
MDL nummer MFCD00060663
InChI nøgle OOLSRHZMXAYDFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethyliodobenzene, benzene, 1-ethyl-4-iodo, pubchem3877, 1-iodo-4-ethylbenzene, acmc-1chvo, p-ethyliodobenzene, 1-ethyl-4-iodo-benzene, #, 1-ethyl-4-iodanyl-benzene
PubChem CID 141189
IUPAC navn 1-ethyl-4-iodbenzen
SMIL CCC1=CC=C(C=C1)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-4-iodobenzene
Smeltepunkt -17°C
Tæthed 1.6
Kogepunkt 112°C to 113°C (20 mmHg)
Flammepunkt 107°C (224°F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.591
Mængde 10 g
Beilstein 2076973
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 232.07
Procent renhed 98%