Få mere at vide
(1-Ethoxyvinyl)trimethylsilane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1-Ethoxyvinyl)trimethylsilane |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16OSi/c1-6-8-7(2)9(3,4)5/h2,6H2,1,3-5H3 |
| Formel vægt | 144.097 |