missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1-Ethoxyvinyl)trimethylsilane, TRC

Artikelnummer. 30179367
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179367 100 mg
30179014 500 mg
30179572 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179367 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE937906100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 81177-92-6
Molekylær formel C7H16OSi
Molekylvægt (g/mol) 144.29
IUPAC navn 1-ethoxyethenyl(trimethyl)silane
SMIL CCOC(=C)[Si](C)(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1-Ethoxyvinyl)trimethylsilane
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H16OSi/c1-6-8-7(2)9(3,4)5/h2,6H2,1,3-5H3
Formel vægt 144.097
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.