Få mere at vide
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane, 97%
Artikelnummer. 11464180
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464180 25 g 25g
11417507 10 g 10g
11427507 50 g 50g
11437507 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11464180 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15619.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5717-37-3 | C23H23O2P | 362.41 g/mol
(1-Ethoxycarbonylethyliden)triphenylphosphoran er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier. Det er også et Horner-Wadsworth-Emmons reagens. Det kan bruges til olefinering. Det kan også anvendes til syntese af mere komplekse forbindelser, såsom (29S,37S)-isomer af malevamid E, en potent ionkanalhæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(1-Ethoxycarbonylethyliden)triphenylphosphoran er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier. Det er også et Horner-Wadsworth-Emmons reagens. Det kan bruges til olefinering. Det kan også anvendes til syntese af mere komplekse forbindelser, såsom (29S,37S)-isomer af malevamid E, en potent ionkanalhæmmer.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Undgå kontakt med ilt og luft. Opbevares væk fra oxidationsmiddel. Indeholder triphenylphosphinoxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5717-37-3
Molekylær formel C23H23O2P
Molekylvægt (g/mol) 362.41
MDL nummer MFCD00009160
InChI nøgle KZENFXVDPUMQOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-triphenylphosphoranylidene propanoate, carbethoxyethylidene triphenylphosphorane, ethyl 2-triphenylphosphoranylidene propionate, 1-ethoxycarbonylethylidene triphenylphosphorane, propanoic acid, 2-triphenylphosphoranylidene-, ethyl ester, 1-ethoxycarbonyl ethylidenetriphenylphosphorane, ethyl 2-triphenyl-lambda5-phosphanylidene propanoate, ethyl 2-triphenyl-$l^ 5-phosphanylidene propanoate, 1-ethoxycarbonylethylethylidene triphenylphosporane, carbethoxyethylidine triphenylphosphorane
PubChem CID 79792
IUPAC navn ethyl-2-(triphenyl-$1^{5}-phosphanyliden)propanoat
SMIL CCOC(=O)C(C)=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane
Smeltepunkt 154°C to 160°C
Mængde 25 g
Beilstein 757112
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 362.41
Procent renhed 97%