Få mere at vide
(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylfosfoniumbromid, 97 %
Beskrivelse
1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphoniumbromid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det er meget udbredt som en organophosphin-katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphoniumbromid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det er meget udbredt som en organophosphin-katalysator.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Fugt følsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide |
| Smeltepunkt | ∼130 °C (nedbrydning) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 3822244 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 443.33 |
| Procent renhed | 97% |