Få mere at vide
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate, 98%
Artikelnummer. 11473857
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473857 25 g 25g
11453857 1 g 1g
11463857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18305.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 52186-89-7 | C24H24BF4O2P | 462.23 g/mol
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphoniumtetrafluorborat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphoniumtetrafluorborat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52186-89-7
Molekylær formel C24H24BF4O2P
Molekylvægt (g/mol) 462.23
MDL nummer MFCD00051879
InChI nøgle RGJYRMUGSAFITK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-carbethoxycyclopropyltriphenylphosphonium tetrafluoroborate, 1-ethoxycarbonyl cyclopropyl triphenylphosphonium tetrafluoroborate, 1-ethoxycarbonylcyclopropyl triphenylphosphonium tetrafluoroborate, 1-ethoxycarbonyl cyclopropyl tris phenyl phosphonium tetrafluoroborate, 1-ethoxycarbonyl cyclopropyl triphenylphosphanium tetrafluoroborate, acmc-20aowe, 1-carboethoxycyclopropyl triphenylphosphonium tetrafluoroborate, 1-carbethoxycyclopropyl tris phenyl phosphonium tetrafluoroborate, 1-ethoxycarbonylcyclopropyl-triphenyl-phosphanium tetrafluoroborate, 1-ethoxycarbonylcyclopropyl-triphenyl-phosphonium tetrafluoroborate
PubChem CID 11016017
SMIL F[B-](F)(F)F.CCOC(=O)C1(CC1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 173°C to 179°C
Mængde 25 g
Beilstein 4650673
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn (1-ethoxycarbonylcyclopropyl)-triphenylphosphanium;tetrafluorborat
Formel vægt 462.23
Procent renhed 98%