Få mere at vide
1-ethoxy-2-propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10763241 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10763241 1 L Glasflaske 1 L
10773241 2.5 L Glasflaske 2.5 L
11964741 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10763241 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 259050010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1569-02-4 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1569-02-4
Molekylær formel C5H12O2
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00067050
InChI nøgle JOLQKTGDSGKSKJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-ethoxy-2-propanol, propylene glycol monoethyl ether, 2-propanol, 1-ethoxy, propylene glycol ethyl ether, 1-ethoxy-propan-2-ol, arcosolv r pe, 1-ethoxy-2-propan, 1-ethoxy-2-propano, acmc-1byqk, 2-hydroxypropylethylether
PubChem CID 15287
IUPAC navn 1-ethoxypropan-2-ol
SMIL CCOCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethoxy-2-propanol
Smeltepunkt -100°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8970g/mL
Kogepunkt 132°C
Flammepunkt 42°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. Remark: balance 2-ethoxy-1-propanol (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5OCH2CH(OH)CH3
Brydningsindeks 1.4050 to 1.409
Mængde 1 L
Specifik vægtfylde 0.897
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Viskositet 2 mPa.s (20°C)
Formel vægt 104.14
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Ethoxy-2-propanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.