Få mere at vide
1-ethoxy-2-propanol, 90+%, resten 2-ethoxy-1-propanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480560
Skift visning
Mængde:
500 mL
4 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
2000ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480560 500 mL 500ml
11490560 4 x 500 mL 2000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480560 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043306.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1569-02-4 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
1-Ethoxy-2-propanol bruges som opløsningsmiddel til en lang række forskellige harpikser, såsom epoxy, akryl, alkyder, polyestere, nitrocellulose og polyurethaner. Det bruges også i overfladebelægnings- og trykkeriindustrien, hvorved det regulerer flowet, udjævningen og sammensmeltningen af begge overfladebelægninger. Det fungerer som et mellemprodukt i produktionen af agrokemikalier og afisnings- og anti-isningsformuleringer. Den finder anvendelse til fremstilling af rengøringsmidler, som fedt- og malingsfjerner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1569-02-4
Molekylær formel C5H12O2
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00067050
InChI nøgle JOLQKTGDSGKSKJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-ethoxy-2-propanol, propylene glycol monoethyl ether, 2-propanol, 1-ethoxy, propylene glycol ethyl ether, 1-ethoxy-propan-2-ol, arcosolv r pe, 1-ethoxy-2-propan, 1-ethoxy-2-propano, acmc-1byqk, 2-hydroxypropylethylether
PubChem CID 15287
IUPAC navn 1-ethoxypropan-2-ol
SMIL CCOCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethoxy-2-propanol
Smeltepunkt -100°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.896 g/mL
Kogepunkt 132°C
Flammepunkt 42°C (108°F)
Assay Procent Noter Resten 2-ethoxy-1-propanol
Lineær formel CH3CH2OCH2CH(OH)CH3
Brydningsindeks 1.4065
Mængde 500 mL
FN nummer UN1987
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 104.15
Procent renhed ≥90%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Ethoxy-2-propanol, 90+%, remainder 2-ethoxy-1-propanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Ethoxy-2-propanol,2-Ethoxypropanol