Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Eicosanol |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 64 °C til 66 °C |
| Farve | Hvid |
| Flammepunkt | 194 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)19OH |
| Show More |