Få mere at vide
1-Eicosanol, 98 %
Artikelnummer. 10072700 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10072700 5 g Glasflaske 5g
10509073 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10072700 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215460050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 629-96-9 | C20H42O | 298,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-96-9
Molekylær formel C20H42O
Molekylvægt (g/mol) 298.56
MDL nummer MFCD00002938
InChI nøgle BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-eicosanol, arachidyl alcohol, n-eicosanol, arachidic alcohol, arachic alcohol, eicosyl alcohol, eicosan-1-ol, eicosanol, 1-icosanol, n-1-eicosanol
PubChem CID 12404
ChEBI CHEBI:75627
IUPAC navn icosan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Eicosanol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 64 °C til 66 °C
Farve Hvid
Flammepunkt 194 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)19OH
Mængde 5 g
Beilstein 01, 431
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig
Formel vægt 298.54
Procent renhed 98%
Fysisk form Pellets, krudt eller stykker