Få mere at vide
1-Eicosanol, 96%
Beskrivelse
1-Eicosanol er blevet brugt i gradient HPLC-ladet aerosol detektionsmetode til påvisning af forskellige lipider, som intern standard under bestemmelse af policosanols højmolekylære alkoholer (policosanols fedtalkoholer) i fiskeolie ved GC. Anvendes også som ikke-ionisk overfladeaktivt stof i kosmetik, anvendes i smøremidler, gummi, plast, tekstiler og som emulsionsstabilisator og viskositetsforøgende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Eicosanol er blevet brugt i gradient HPLC-ladet aerosol detektionsmetode til påvisning af forskellige lipider, som intern standard ′under bestemmelse af policosanols højmolekylære alkoholer (′policosanols fedtalkoholer) i fiskeolie ved GC. Anvendes også som ikke-ionisk overfladeaktivt stof i kosmetik, anvendes i smøremidler, gummi, plast, tekstiler og som emulsionsstabilisator og viskositetsforøgende middel.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Eicosanol |
| Smeltepunkt | 62 °C til 66 °C |
| Tæthed | 0.841 |
| Kogepunkt | 220 °C til 225 °C (3 mmHg) |
| Flammepunkt | 195 °C (383 °F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1705104 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Procent renhed | 96% |