Få mere at vide
1-Eicosanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322726
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322726 25 g 25g
11332726 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322726 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08807.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 629-96-9 | C20H42O | 298.56 g/mol
1-Eicosanol er blevet brugt i gradient HPLC-ladet aerosol detektionsmetode til påvisning af forskellige lipider, som intern standard under bestemmelse af policosanols højmolekylære alkoholer (policosanols fedtalkoholer) i fiskeolie ved GC. Anvendes også som ikke-ionisk overfladeaktivt stof i kosmetik, anvendes i smøremidler, gummi, plast, tekstiler og som emulsionsstabilisator og viskositetsforøgende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Eicosanol er blevet brugt i gradient HPLC-ladet aerosol detektionsmetode til påvisning af forskellige lipider, som intern standard ′under bestemmelse af policosanols højmolekylære alkoholer (′policosanols fedtalkoholer) i fiskeolie ved GC. Anvendes også som ikke-ionisk overfladeaktivt stof i kosmetik, anvendes i smøremidler, gummi, plast, tekstiler og som emulsionsstabilisator og viskositetsforøgende middel.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-96-9
Molekylær formel C20H42O
Molekylvægt (g/mol) 298.56
MDL nummer MFCD00002938
InChI nøgle BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-eicosanol, arachidyl alcohol, n-eicosanol, arachidic alcohol, arachic alcohol, eicosyl alcohol, eicosan-1-ol, eicosanol, 1-icosanol, n-1-eicosanol
PubChem CID 12404
ChEBI CHEBI:75627
IUPAC navn icosan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Eicosanol
Smeltepunkt 62°C to 66°C
Tæthed 0.841
Kogepunkt 220°C to 225°C (3 mmHg)
Flammepunkt 195°C (383°F)
Mængde 25 g
Beilstein 1705104
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Procent renhed 96%