Få mere at vide
(1-Dodecyl)triphenylphosphonium bromide, 98+%
Artikelnummer. 11442467
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442467 10 g 10g
11452467 50 g 50g
11462467 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14295.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15510-55-1 | C30H40BrP | 511.53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15510-55-1
Molekylær formel C30H40BrP
Molekylvægt (g/mol) 511.53
MDL nummer MFCD00031546
InChI nøgle NSIFOGPAKNSGNW-UHFFFAOYSA-M
Synonym dodecyltriphenylphosphonium bromide, unii-2oqv5uaf87, n-dodecyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, dodecyltriphenyl-, bromide, 1-dodecyl triphenylphosphonium bromide, 2oqv5uaf87, dodecyl triphenyl phosphoniumbromide, c12tppbr, n-c12h25pph3br, acmc-1btp1
PubChem CID 84955
ChEBI CHEBI:82638
IUPAC navn dodecyl(triphenyl)phosphanium;bromid
SMIL [Br-].CCCCCCCCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Dodecyl)triphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 90°C to 94°C
Mængde 10 g
Beilstein 3581921
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 511.54
Procent renhed ≥98%