Få mere at vide
1-(diphenylmethyl)piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10656702 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10656702 500 g Plastflaske 500g
10427510 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10656702 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122935000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 841-77-0 | C17H20N2 | 252.361 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 841-77-0
MDL nummer MFCD00038379
InChI nøgle NWVNXDKZIQLBNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-diphenylmethyl piperazine, benzhydrylpiperazine, n-benzhydrylpiperazine, 1-benzhydryl-piperazine, diphenylmethylpiperazine, norcyclizine, normethylcyclizine, piperazine, 1-diphenylmethyl, 4-benzhydrylpiperazine, n-diphenylmethyl piperazine
PubChem CID 70048
IUPAC navn 1-benzhydrylpiperazin
SMIL C1CN(CCN1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Diphenylmethyl)piperazine
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 88.0°C to 93.0°C
Farve Hvid til gul
Flammepunkt 115°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C17H20N2
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.45g/L (20°C). Other solubilities: 305g/L acetone - >500g/L methanol, >500g/L ethanol - 215g/L 2-propanol, 346g/L dmf - >500g/L methyleenchloride
Molekylvægt (g/mol) 252.36
Formel vægt 252.36
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(Diphenylmethyl)piperazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /