Få mere at vide
1-(Diphenylmethyl)-3-hydroxyazetidine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Diphenylmethyl)-3-hydroxyazetidine Hydrochloride |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO.ClH/c18-15-11-17(12-15)16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14;/h1-10,15-16,18H,11-12H2;1H |
| Formel vægt | 275.1077 |