Få mere at vide
1-difluormethoxy-3-nitrobenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435926
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435926 25 g 25g
11425926 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435926 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22267.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 22236-07-3 | Molekylformel: C7H5F2NO3 | Molekylvægt: 189,12 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22236-07-3
Molekylær formel C7H5F2NO3
Molekylvægt (g/mol) 189.12
MDL nummer MFCD03407974
InChI nøgle NYVCZALWNPMMSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-difluoromethoxy-3-nitrobenzene, 3-difluoromethoxy nitrobenzene, benzene, 1-difluoromethoxy-3-nitro, acmc-1coex, nyvczalwnpmmsq-uhfffaoysa, difluoromethyl 3-nitrophenyl ether, 3-difluoromethoxy-1-nitrobenzene, 3-nitro-1-difluoromethoxy benzene, 3-nitro-alpha,alpha-difluoroanisole, alpha,alpha-difluoro-3-nitroanisole
PubChem CID 2774117
IUPAC navn 1-(difluormethoxy)-3-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CC(OC(F)F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Difluoromethoxy-3-nitrobenzene
Tæthed 1.391
Kogepunkt 240 °C til 242 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Karakteristik
Mængde 25 g
Formel vægt 189.12
Procent renhed 98%