missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Descarboxy Ketorolac, TRC

Artikelnummer. 30136631
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
20 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136631 50 mg
30132926 20 mg
17921225 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136631 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28943550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 113502-55-9
Molekylær formel C14 H13 N O
Molekylvægt (g/mol) 211.26
Synonym Phenyl(2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-5-yl)methanone, Ketorolac Trometamol Imp. I (EP)
IUPAC navn 6,7-dihydro-5H-pyrrolizin-3-yl(phenyl)methanone
SMIL O=C(c1ccccc1)c2ccc3CCCn23

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phenyl(2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-5-yl)methanone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H13NO/c16-14(11-5-2-1-3-6-11)13-9-8-12-7-4-10-15(12)13/h1-3,5-6,8-9H,4,7,10H2
Formel vægt 211.0997
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.