Få mere at vide
1-Decylamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Decylamine Hydrochloride |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H23N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11;/h2-11H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 193.1597 |