Få mere at vide
1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine (100mg/L in methanol), TRC
Artikelnummer. 30007201
Skift visning
Mængde:
10 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
30007201 10 x 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30007201 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT999810X1ML
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine
CAS 61379-66-6
Molekylær formel C9 H17 N3 O
Mængde 10 x 1 mL
Synonym Piperazine, 1-cyclopentyl-4-nitroso- (9CI, ACI), 1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine (ACI)
InChI formel InChI=1S/C9H17N3O/c13-10-12-7-5-11(6-8-12)9-3-1-2-4-9/h9H,1-8H2
SMIL O=NN1CCN(CC1)C2CCCC2
IUPAC navn 1-cyclopentyl-4-nitroso-piperazine
Molekylvægt (g/mol) 183.25
Formel vægt 183.1372
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine 100 mg/L