Få mere at vide
1-(chlormethyl)-4-(trifluormethoxy)benzen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10335302
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10335302 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10110712 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10335302 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00386DA
Kemiske identifikatorer
CAS 65796-00-1
Molekylær formel C8H6ClF3O
Molekylvægt (g/mol) 210.58
MDL nummer MFCD00052326
InChI nøgle LBMKFQMJURUPKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy benzyl chloride, 1-chloromethyl-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy benzylchloride, 4-trifluoromethoxybenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-trifluoromethoxy, 4-chloromethyl phenoxy trifluoromethane, pubchem5804, acmc-209ns9, ksc623c1l, p-trifluoromethoxybenzyl chloride
PubChem CID 2777261
IUPAC navn 1-(chlormethyl)-4-(trifluormethoxy)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1CCl)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel CH2ClC6H4OCF3
Mængde 1 g
Formel vægt 210.58
Procent renhed 97%