Få mere at vide
Alfa Aesar™ 1-Chloroanthraquinone, 98%
Artikelnummer. 11460348
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460348 100 g 100g
11470348 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460348 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. B24522.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Applications
It is used as a dyestuff intermediate.
Solubility
Soluble in hot toluene. (almost transparency)
Notes
Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82-44-0
Molekylær formel C14H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 242.658
MDL nummer MFCD00001189
InChI nøgle BOCJQSFSGAZAPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloroanthraquinone, 1-chloro anthraquinone, anthraquinone, 1-chloro, 1-chloro-9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, 1-chloro, 1-chloranthrachinon, 1-chloranthrachinon czech, alpha-chloroanthraquinone, alpha-monochloroanthraquinone, unii-96s5sqv15v
PubChem CID 6709
IUPAC navn 1-chloroanthracene-9,10-dione
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=CC=C3)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloroanthraquinone
Smeltepunkt 158°C to 162°C
Mængde 100 g
Beilstein 1912752
Formel vægt 242.66
Procent renhed 98%