Få mere at vide
1-klor-n,N,2-trimethylpropenylamin, 98,5+%
Artikelnummer. 11935181 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11935181 25 mL Glasflaske 25ml
10217750 5 mL Glasflaske 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11935181 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 300270250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 26189-59-3 | C6H12ClN | 133,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26189-59-3
Molekylær formel C6H12ClN
Molekylvægt (g/mol) 133.62
InChI nøgle GQIRIWDEZSKOCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-n,n,2-trimethylpropenylamine, 1-chloro-n,n,2-trimethyl-1-propenylamine, 1-chloro-n,n,2-trimethyl-1-propen-1-amine, ghosez inverted exclamation markas reagent, 1-propen-1-amine, 1-chloro-n,n,2-trimethyl, 1-chloro-2-methylprop-1-en-1-yl dimethylamine, acmc-1ceik, 1-chloro-1-dimethylaminoisobutene, 1-chloro-2,n,n-trimethylpropenylamine, 1-chloro-n,n-2-trimethylpropenylamine
PubChem CID 640792
IUPAC navn 1-chlor-N,N,2-trimethylprop-1-en-1-amin
SMIL CC(=C(N(C)C)Cl)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-N, N, 2-trimethylpropenylamine
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 129,0 °C til 130,0 °C
Flammepunkt 27 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4520 til 1,4560
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.01
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste organiske opløsningsmidler
Formel vægt 133.62
Procent renhed 98.5+%
Fysisk form Væske