Få mere at vide
1-chlor-N,N,2-trimethylpropenylamin, 98,5+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10217750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10217750 5 mL Glasflaske 5ml
11935181 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10217750 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 300270050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26189-59-3 | C6H12ClN | 133.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26189-59-3
Molekylær formel C6H12ClN
Molekylvægt (g/mol) 133.62
InChI nøgle GQIRIWDEZSKOCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-n,n,2-trimethylpropenylamine, 1-chloro-n,n,2-trimethyl-1-propenylamine, 1-chloro-n,n,2-trimethyl-1-propen-1-amine, ghosez inverted exclamation markas reagent, 1-propen-1-amine, 1-chloro-n,n,2-trimethyl, 1-chloro-2-methylprop-1-en-1-yl dimethylamine, acmc-1ceik, 1-chloro-1-dimethylaminoisobutene, 1-chloro-2,n,n-trimethylpropenylamine, 1-chloro-n,n-2-trimethylpropenylamine
PubChem CID 640792
IUPAC navn 1-chlor-N,N,2-trimethylprop-1-en-1-amin
SMIL CC(=C(N(C)C)Cl)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-N, N, 2-trimethylpropenylamine
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 129.0°C to 130.0°C
Flammepunkt 27°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4520 to 1.4560
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.01
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formel vægt 133.62
Procent renhed 98.5+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloro-N,N,2-trimethylpropenylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.