Få mere at vide
1-Klor-6-hydroxyhexan, 95%
Artikelnummer. 10761424 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10761424 500 g 500g
10112760 25 g 25g
10010900 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10761424 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 109285000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
CAS: 2009-83-8 | C6H13ClO | 136,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2009-83-8
Molekylær formel C6H13ClO
Molekylvægt (g/mol) 136.62
MDL nummer MFCD00002984
InChI nøgle JNTPTNNCGDAGEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-1-hexanol, 6-chlorohexanol, 1-chloro-6-hydroxyhexane, 1-hexanol, 6-chloro, hexamethylene chlorohydrin, 1-chloro-6-hexanol, omega-chlorohexanol, unii-t2hit6n5uf, 6-chloro-hexanol, t2hit6n5uf
PubChem CID 74828
IUPAC navn 6-chlorhexan-1-ol
SMIL C(CCCCl)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-chloro-6-hydroxyhexane
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 108.0°C to 112.0°C (14.0 mmHg)
Flammepunkt 98°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl(CH2)6OH
Brydningsindeks 1.4547 to 1.4567
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 1.03
Formel vægt 136.62
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske